Learn More
Jenway™ PTFE-beschichtete ATC-Sonde für die Verwendung mit korrosiven/aggressiven Proben
Automatische Temperaturkompensation (ATC)-Sonde für Jenway pH-Messgeräte.
Marke:  Jenway™ 16158-30
Artikelnummer. 11400579
  • 222.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit pH-Messgerät 3540 des Modells 3510, 3520
  • Automatische Temperaturkompensationssonde für die Verwendung mit korrosiven und aggressiven Proben
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-beschichtet
Für aggressive/ätzende Proben