Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
- Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
- Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
- Zum Transport von Proben
- Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 750 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Abmessungen (L x B x H) | 92 x 92 x 120 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 69 mm |
Material | PVC |
Länge (metrisch) | 92mm |
Breite (metrisch) | 92mm |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |