Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Catalog No. 11828232 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Die Konstruktion aus hochtransparentem PVC gewährleistet eine optimale Sicht und Stoßfestigkeit. Buerkle™ Weithalsbehälter aus PVC lassen sich dank ihrer weiten Öffnung leicht und sicher befüllen.
  • Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
  • Zum Transport von Proben
  • Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300 mL
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B x H) 66 x 66 x 98 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Material PVC
Länge (metrisch) 66mm
Breite (metrisch) 66mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 98 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe