Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen mit PTFE-Beschichtung, ohne Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas mit durchsichtiger Kunststoffbeschichtung für zusätzlichen Schutz vor mechanischen Schäden.Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas mit Kunststoffbeschichtung und ohne Verschluss reduzieren die Gefahr fliegender Glasteile und Flüssigkeitsspritzer bei Bruch.Die Beschichtung hält einer Sterilisation bis 135 °C stand. Die Flaschen werden ohne Kappe oder Ausgießring geliefert.
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
- Borosilikatglas mit durchsichtiger Kunststoffbeschichtung zum zusätzlichen Schutz gegen mechanischen Bruch
- Reduziert die Gefahr durch umherfliegende Glasteile und Flüssigkeitsspritzer bei einem Bruch
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbares Chargenzertifikat
- Beschichtung beständig gegen Dampfsterilisation bis zu 135 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10.000 ml |
Beschichtung | Kunststoff |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |