Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3]Thiazol-2-Thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10265644
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 57135-09-8
Summenformel C6H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 168.232
MDL-Nummer MFCD00178760
InChI-Schlüssel WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
IUPAC-Name 1H-[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridin-2-thion
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 95%