Learn More
CONICAL FILTER (SEMI-MICRO) PO
Marke: Scilabware SF4T30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for filtering semi-micro quantities of material
- Fitted with borosilicate glass sintered disc
- Suitable for use with Quickfit™ MD range of receivers
Spezifikation
Borosilicate Glass | |
Quickfit™ MD: Serie von Empfängern | |
Scheibe aus Sinterglas | |
Semi-micro filter funnel |
10/19 | |
10mm | |
3 |