Learn More
(R)-(-)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11314226
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74069-74-2
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.274
MDL-Nummer MFCD03844739
InChI-Schlüssel ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N
Synonym r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf
PubChem CID 22831496
IUPAC-Name (2R)-Nonan-2-amin
SMILES CCCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminononane
Dichte 0.782
Siedepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Brechungsindex 1.4271
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung −6° (Neat)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥99%