Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11389575
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Bestimmung der absoluten Konfiguration von Aminen und α-Aminosäuren durch1 h nmr von (r)-o-Aryllactsäure-Amiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68295-45-4
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.263
MDL-Nummer MFCD01862117
InChI-Schlüssel MCHWKJRTMPIHRA-LLVKDONJSA-N
Synonym r-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r---2-anilinomethylpyrrolidine, r---2-anilinomethyl pyrrolidine, n-2r-pyrrolidin-2-yl methyl aniline, n-2r-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, r-2-anilinomethyl pyrrolidine, r-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, r-2-phenylamino-methyl pyrrolidine
PubChem CID 6950383
IUPAC-Name N-[[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Dichte 1.046
Siedepunkt 120°C to 122°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 4839749
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Optische Drehung −20° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%