Learn More
(R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Bestimmung der absoluten Konfiguration von Aminen und α-Aminosäuren durch1 h nmr von (r)-o-Aryllactsäure-Amiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Es wird bei der Bestimmung der absoluten Konfiguration von Aminen und α-Aminosäuren durch1 h nmr von (r)-o-Aryllactsäure-Amiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine |
Dichte | 1.046 |
Siedepunkt | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.575 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 4839749 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |