Learn More
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridin 99+%, (99+ % ee), Thermo Scientific Chemicals
91.25 € - 277.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS 54656-96-1
MDL-Nummer MFCD00077866
InChI-Schlüssel HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Synonym s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 10920507
IUPAC-Name (1S)-1-Pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10404125
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393372500
250 mg Glasflasche
91.25 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10126753
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393370010
1 g Glasflasche 277.38 €
1 Gramm
Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54656-96-1
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
10920507
CC(C1=CC=NC=C1)O
MFCD00077866
s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
(1S)-1-Pyridin-4-ylethanol
Spezifikation
(S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
99.0
67°C to 70°C
99.0% min.
99+%
MFCD00077866
-56° to -61° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
(1S)-1-Pyridin-4-ylethanol
10920507
≥99.0%
54656-96-1
100.0
Weiß
Echt
C7H9NO
−58.50° (20°C c=1,chloroform)
s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
CC(C1=CC=NC=C1)O
123.155
123.15
Nadeln
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Produktidentifikator
  • (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.