Learn More
R-(-)-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11407836
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-Mandelsäure, wird als antiseptischer Bestandteil insbesondere gegen Harnwegsinfektionen verwendet.Mandelsäure und ihre Derivate werden zur Anwendung der dualen Aktivitäten als antibakterielles und Anti-Aging-Mittel verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Zielmolekülen für andere Anwendungen verwendet.
Löslichkeit
Ist teilweise wasserlöslich, frei löslich in Isopropyl und Ethylalkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064251
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Beilstein 2691094
Löslichkeitsinformationen It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g
Optische Drehung -153° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Light sensitive