Learn More
Invitrogen™ Rabbit MIP-1beta ELISA Kit
ELISA
716.00 € - 2780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | ACT2; ACT-2; AT744. 1; CC-C-Chemokin-Ligand 4; C-C-Motiv-Chemokin 4; C-C-Motiv-Chemokin-Ligand 4; CCL4; Chemokin (C-C-Motiv)-Ligand 4; G-26; G-26 T-Lymphozyten-sezerniertes Protein; HC21; Immunaktivierungsgen 2; Immunaktivierungsprotein 2; LAG1; LAG-1; Lymphozytenaktivierungsgen-1-Protein; Makrophagen-Entzündungsprotein 1-beta; Makrophagen-Entzündungsprotein-1 beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; Protein H400; putatives MIP-1 beta-Protein; RP23-320E6. 8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; sekretiertes Protein G-26; SIS-gamma; kleines induzierbares Zytokin A4; kleines induzierbares Zytokin A4 (homolog zu Maus Mip-1 b); kleines induzierbares Zytokin A4; T-Zell-Aktivierungsprotein 2 |
---|---|
Assay-Bereich | 24,6 bis 6.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 24,6 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17185829
|
Invitrogen™
ER12RBX5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17105013
|
Invitrogen™
ER12RB |
96 Tests |
716.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rabbit MIP-1beta quantitates rabbit MIP-1beta in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit MIP-1beta.
CCL4 (macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1B) belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family. Functionally, CCL4 is involved in chemotactic and proinflammatory effects, and homeostasis. CCL4 is produced by macrophages upon stimulation by bacterial endotoxins. CCL4 recruits and stimulates various inflammatory cells at sites of inflammation. CCL4 is produced by lymphocytes, macrophages and dendritic cells. Both CCL4 and the related protein CCL3 participate in the host response to invading bacterial, viral, parasite and fungal pathogens by regulating the trafficking and activation state of selected subgroups of inflammatory cells. While both CCL4 and CCL3 exert similar effects on monocytes, their effect on lymphocytes differ, with CCL4 selectively attracting CD4+ lymphocytes and CCL3 selectively attracting CD8+ lymphocytes. Additionally, both have been shown to be potent chemoattractants for B cells, eosinophils and dendritic cells. The processed form of CCL4 can induce down-modulation of surface expression of the chemokine receptor CCR5, thus inhibiting the CCR5-mediated entry of HIV-1 in T cells. CCL4 binds with high affinity to CCR5 receptors.Spezifikation
ACT2; ACT-2; AT744. 1; CC-C-Chemokin-Ligand 4; C-C-Motiv-Chemokin 4; C-C-Motiv-Chemokin-Ligand 4; CCL4; Chemokin (C-C-Motiv)-Ligand 4; G-26; G-26 T-Lymphozyten-sezerniertes Protein; HC21; Immunaktivierungsgen 2; Immunaktivierungsprotein 2; LAG1; LAG-1; Lymphozytenaktivierungsgen-1-Protein; Makrophagen-Entzündungsprotein 1-beta; Makrophagen-Entzündungsprotein-1 beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; Protein H400; putatives MIP-1 beta-Protein; RP23-320E6. 8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; sekretiertes Protein G-26; SIS-gamma; kleines induzierbares Zytokin A4; kleines induzierbares Zytokin A4 (homolog zu Maus Mip-1 b); kleines induzierbares Zytokin A4; T-Zell-Aktivierungsprotein 2 | |
24,6 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CCL4. | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl | |
CCL4. | |
4 h 45 min |
24,6 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P46632. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |