Learn More
Ohaus™ Rampe 800 VFS
Die OHAUS™ Rampe 800 VFS ist für die Verwendung mit einer Vielzahl von Bodenwaagen und Kombi-Bodenwaagen konzipiert.
Marke:  Ohaus™ 22015473
954.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15460961
  • 979.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Zur Verwendung mit den Bodenwaagen VFS-CS300 und VFS-CS600
  • Zur Verwendung mit der Kombi-Bodenwaage VFS-CS30051XW, VFS-CS30051XWM, VFS-CS60051XW und VFS-CS60051XWM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bodenwaage und Kombi-Bodenwaage
Grau
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
36,700 kg