Learn More
Redox-Standardlösung
Schutz und Pflege von pH-Elektroden
231.00 € - 490.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | pH Buffer |
---|---|
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Redox-Standard (200 mV) |
Produktcode | Marke | SolutionType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | SolutionType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11470609
|
Jenway
90238-49 |
231.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11480609
|
Jenway
90238-50 |
490.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Lagerungslösung für pH-Elektroden
- 500 ml-Flasche
Spezifikation
pH Buffer | |
500 ml | |
Redox-Standard (200 mV) |