Learn More
SGE™ Repeating Adapter
Mehr Präzision und Reproduzierbarkeit bei wiederholtem manuellen Dosieren gleicher Volumen. SGE Analytical Science™ Wiederholadapter eignen sich für Spritzen mit Füllvolumen von 500 nl bis 500 μl.
Marke:  SGE™ 031930
Artikelnummer. 10365628
  • 75.05 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann auf jedes gewünschte Volumen voreingestellt werden
  • Unterstützt das Verhindern des Ausblasens des Kolbens bei erhöhtem Druck
  • Wiederholender Adapter ist für die Verwendung mit manuell bedienten Spritzen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Unterstützt das Verhindern des Ausblasens des Kolbens bei erhöhtem Druck
Manuell bediente Spritze