Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ ExF -86 °C Ultra-Tiefkühlschränke
Mit diesen zuverlässigen Tiefkühlgeräten für den täglichen Probenschutz erreichen Sie kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei -50 °C bis -86 °C.
Spezifikation
Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
---|---|
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 5 |
Schrankmaterial | Kaltgewalzter Stahl |
Isolierung | Polyurethanschaum |
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Revco™ ExF -86 °C Ultra-Tiefkühlschränken für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Applikationen von -50 bis -86 °C. Diese Ultra-Tiefkühlschränke wurden speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelt.
Merkmale:
- Modernstes Kühlsystem in robuster Bauweise
- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Augenhöhe
- Fünf separate Innentüren unterteilen die Schränke in unabhängige Lagerfächer und reduzieren so den Temperaturverlust bei der Entnahme oder Einlagerung von Proben
- Ein Belüftungsventil ermöglicht ein leichtes erneutes Öffnen direkt nach dem Schließen der Tür
Bauweise:
- Edelstahl-Innenraum in vier Größen: 240, 320, 400 l und 600 Liter für unterschiedliche Platzverhältnisse und Kapazitätsanforderungen im Labor
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- 127 mm dicke Polyurethan-Schaumisolation
- Stabile Einlegeböden aus massivem Edelstahl lassen große Belademengen zu und ermöglichen eine optimale Ausnutzung der Gerätekapazität
Optionales Zubehör:
- Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Optionaler eingebauter Datenschreiber für fortlaufende Überwachung
Lieferumfang:
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Wahl des Energiemodus mit Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Zwei 25 mm-Durchführungen
Spezifikation
–50 bis –86 °C | |
5 | |
Polyurethanschaum | |
150 lb. | |
Schrank | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. | |
Optional | |
Türschloss, Vorhängeschloss serienmäßig | |
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard), PT100 Sonde optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
Inverswandler |
1 | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Powder-coated Steel | |
68 kg | |
LED mit Drucktasten | |
Manuell | |
Alarm, Schreiber | |
Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos | |
Nicht verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
Smart-Vue kompatibel | |
Inverswandler |