Learn More
Rhenium(IV)-sulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
344.72 € - 1596.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 12038-63-0
Summenformel ReS2
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
MDL-Nummer MFCD00016307
InChI-Schlüssel USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
PubChem CID 82864
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)rhenium
SMILES S=[Re]=S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11433790
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.04
2 g
344.72 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11423790
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089482.09
10 g
1596.95 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12038-63-0
250.33
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
82864
S=[Re]=S
ReS2
MFCD00016307
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
Bis(sulfanyliden)rhenium
Spezifikation
Rhenium (IV) sulfide
Pulver
MFCD00016307
Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution.
S=[Re]=S
250.33
250.33
Geruchsneutral
12038-63-0
ReS2
rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
Bis(sulfanyliden)rhenium
82864
99%
7.506 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-878-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen