Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen mit rundem Boden
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit rundem Boden und PP-Verschluss eignen sich zum Anlegen von Kulturen. Sie bestehen aus transparentem Kalknatronglas und verfügen über einen runden Boden.
Marke:  DWK Life Sciences D4160160010B1
172.90 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11873370
  • 182.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
  • Rundboden
  • Polypropylen-Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19 mL
Kalknatronglas
Autoklavierbar
Schraubverschluss
Round
160 mm
100Pack
16 mm
Kulturröhrchen