Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Packer-Weithalsflaschen mi PTFE-beschichteten Verschlusskappen
Catalog No. 11754239 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
Verschlussgröße:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
Menge:
108/Cs.
160/Karton
288/Karton
Zur Lagerung von flüssigen Proben. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl sind transparent für eine gute Sicht auf den Inhalt.
Die Boston-Rundflaschen aus transparentem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und eine gute Sicht auf die Probe oder Substanz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts. Klarglas (Flintglas) ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist. Die umweltfreundlichen Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität bei einer langfristigen Lagerung.
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Verpackung 160/Karton
Menge 160/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Zellstoff/Vinyl
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 115 mm (With Closure); 112 mm (Without Closure)
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3.81 in. (With Closure); 3.7 in. (Without Closure)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22-400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes