Learn More
Ruthenium, 5 % auf Kohlenstoffpaste, D101002-5
Catalog No. 15497697
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Namenshinweis 5% on carbon paste, D101002-5
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 100 g