Learn More
Ruthenium(IV)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
134.00 € - 549.74 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12166-20-0 |
---|---|
Summenformel | RuS2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.19 |
MDL-Nummer | MFCD00799846 |
InChI-Schlüssel | XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium |
PubChem CID | 82958 |
SMILES | S=[Ru]=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11384758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043098.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11394758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043098.06 |
5 g |
549.74 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12166-20-0 | |
165.19 | |
XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N | |
82958 |
RuS2 | |
MFCD00799846 | |
ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium | |
S=[Ru]=S |
Spezifikation
Ruthenium (IV) sulfide | |
Pulver | |
RuS2 | |
UN3178 | |
XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyliden)Ruthenium | |
82958 | |
99.9% |
12166-20-0 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00799846 | |
ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium | |
S=[Ru]=S | |
165.19 | |
165.19 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA