Learn More
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.29 € - 227.13 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 69500-64-7 |
---|---|
Summenformel | C5H12N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.17 |
MDL-Nummer | MFCD00191745 |
InChI-Schlüssel | AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj |
PubChem CID | 2734054 |
ChEBI | CHEBI:44632 |
IUPAC-Name | [(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methanamin |
SMILES | NCC1CCCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10537064
|
Thermo Scientific Acros
348382500 |
250 mg | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10193434
|
Thermo Scientific Acros
348380010 |
1 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
69500-64-7 | |
100.17 | |
AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N | |
2734054 | |
[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methanamin |
C5H12N2 | |
MFCD00191745 | |
s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj | |
CHEBI:44632 | |
NCC1CCCN1 |
Spezifikation
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine | |
97.5 | |
0.933g/mL | |
C5H12N2 | |
s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj | |
NCC1CCCN1 | |
100.17 | |
CHEBI:44632 |
69500-64-7 | |
100.0 | |
98% | |
MFCD00191745 | |
AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N | |
[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methanamin | |
2734054 | |
100.16 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.