Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11308866
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128345-57-3
Summenformel C4H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 86.14
MDL-Nummer MFCD00143193
InChI-Schlüssel NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
SMILES NC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 4290648
Optische Drehung −20° (Neat)
IUPAC-Name pyrrolidin-3-amine
Formelmasse 86.14
Reinheit (%) 99%