Learn More
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
44.40 € - 461.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 100306-34-1
Summenformel C9H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 170.636
MDL-Nummer MFCD00013309
InChI-Schlüssel JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonym s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
PubChem CID 2777894
IUPAC-Name (1S)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15451018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.MD
250 mg N/A N/A N/A
15431018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.03
1 g N/A N/A N/A
15441018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
100306-34-1
170.636
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
2777894
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
C9H11ClO
MFCD00013309
s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
(1S)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
Spezifikation
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
58°C to 60°C
MFCD00013309
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
170.636
170.64
100306-34-1
C9H11ClO
s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
−26° (c=1 in Chloroform)
(1S)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
2777894
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen