Learn More
Salicylaldoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.98 € - 393.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 94-67-7 |
---|---|
Summenformel | C7H7NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.14 |
MDL-Nummer | MFCD00002120 |
InChI-Schlüssel | GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N |
Synonym | salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol |
PubChem CID | 6740756 |
IUPAC-Name | 6-[(Hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on |
SMILES | ON\C=C1\C=CC=CC1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11458943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11080.14 |
25 g |
36.98 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11468943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11080.22 |
100 g |
119.60 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11478943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11080.36 |
500 g |
393.96 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
94-67-7 | |
137.14 | |
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N | |
6740756 | |
ON\C=C1\C=CC=CC1=O |
C7H7NO2 | |
MFCD00002120 | |
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol | |
6-[(Hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on |
Spezifikation
Salicylaldoxime | |
55°C to 59°C | |
MFCD00002120 | |
14,8327 | |
GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N | |
6-[(Hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on | |
6740756 | |
98% |
94-67-7 | |
C7H7NO2 | |
1859881 | |
salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol | |
ON\C=C1\C=CC=CC1=O | |
137.14 | |
137.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-353-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VN5775000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen