Learn More
Samarium(III)2,4-pentandionathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11388588
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64438-53-5
Summenformel C15H21O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 447.69
MDL-Nummer MFCD00792904
InChI-Schlüssel JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Samarium; Hydrat
SMILES [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 447.68 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%