Learn More
Samarium(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
105.53 € - 297.48 €
Chemische Identifikatoren
CAS 17829-86-6
Summenformel C6H9O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 327.49
MDL-Nummer MFCD00150124
InChI-Schlüssel JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) triacetate
SMILES [Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11392558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014604.14
25 g
105.53 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11382558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014604.22
100 g
297.48 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Samarium Acetate has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices. Another important application of Samarium and its compounds is as catalyst and chemical reagent. One of the most important applications of Samarium is in Samarium-Cobalt magnets. . These magnets are found in small motors, headphones, and high-end magnetic pickups for guitars and related musical instruments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17829-86-6
327.49
JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
[Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C6H9O6Sm
MFCD00150124
samarium(3+) triacetate
Spezifikation
300°C
17829-86-6
(REO)
MFCD00150124
JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) triacetate
327.48 (Anhydrous)
Geruchsneutral
1.94 g/mL
Samarium(III) acetate hydrate
Kristalline Aggregate
C6H9O6Sm
Soluble in water
[Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
327.49
99.9%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-950-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen