Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, 99.99 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11453717
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-12-9
Summenformel Br3H12O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 498.162
MDL-Nummer MFCD00192430
InChI-Schlüssel LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC-Name Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) bromide hexahydrate
Schmelzpunkt >640°C
Menge 50 g
Formelmasse 498.15 (390.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroscopic