Learn More
Samarium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
165.83 € - 488.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-24-7
Summenformel F3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 207.36
MDL-Nummer MFCD00049540
InChI-Schlüssel OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11346918
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013660.14
25 g
165.83 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11356918
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013660.22
100 g
488.43 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13765-24-7
207.36
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Sm+3]
F3Sm
MFCD00049540
samarium(3+) trifluoride
Spezifikation
Samarium(III) fluoride
Anhydrous
Pulver
F3Sm
UN3288
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) trifluoride
207.35
Reacton™
Hygroskopisch
1306°C
13765-24-7
(REO)
MFCD00049540
Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[Sm+3]
207.36
99.9%
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Giftig bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-367-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen