Learn More
Ohaus™ Sandsack
Catalog No. 15752709 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Gewicht: 0.5 kg (1 lb)
OHAUS™ Sandsack, geeignet für die Verwendung mit einer Reihe von Trockenblockheizgeräten.
  • OHAUS Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
  • Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
  • Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
  • Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
  • Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sand, 0,5 kg (1 lb) Beutel
Material Sand
Typ Sandsack
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lbs.
Gewicht (metrisch) 0.5 kg