Learn More
Sand, weißer Quarz, Honeywell™ Fluka™
Purum p.a., Pulver
107.19 € - 423.75 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC-Name | Dioxosilan |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15697260
|
Honeywell-Fluka
83340-1KG |
1 kg | Poly-Flasche |
107.19 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15607270
|
Honeywell-Fluka
83340-5KG |
5 kg | Poly-Flasche |
423.75 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Chemische Identifikatoren
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
Dioxosilan |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
2210 °C | |
1710 °C | |
Weiß | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Geruchsneutral |
Sand, weißer Quarz | |
14808-60-7 | |
Fest | |
SiO2 | |
NONH für alle Transportarten | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.08 mol |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse P314
missing translation for 'rtecsNumber' : 238-878-4
Produktidentifikator
- Sand, weiß