Learn More
Sartorius MASTERFLEX 115V PERISTALTISK PUMP
Pumpen für die Filtration. Auswahl aus einem umfassenden Sortiment, von Universal- und Handpumpen über Laborvakuumpumpen bis hin zu Peristaltikpumpen.
Marke: Sartorius VFP002
Beinhaltet: Dieses Teil (Kat. Nr. 14-558-339) enthält nur die Pumpe. Der Pumpenkopf muss separat erworben werden.
Beschreibung
Für Vivaflow 50 und 200. Masterflex Peristaltikpumpe mit wirtschaftlichem Antrieb mit variabler Drehzahl (115 V).
Spezifikation
Variable Speed | |
16 to 480 mL/min. | |
Yes | |
115 V |
No Display | |
20 to 600 rpm | |
Nur Pumpe; Pumpenkopf ist separat erhältlich. |