Learn More
Selen(IV)-bromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Selenium(IV) bromide |
Schmelzpunkt | 70°C to 80°C (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Merck Index | 14,8437 |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide |
Formelmasse | 398.6 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |