Learn More
SGE™ BP20 (WAX) GC Kapillarsäulen
Innovative Phasentechnologie und einzigartige Quarzglas-Produktionsfähigkeit. SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen bieten End-to-End-Trennungslösungen für alle Anwendungen.
Marke: SGE™ 054431
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eigenschaften
- Wachssäule nach Industriestandard
- Verklebt und quervernetzt
- Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
- Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
280 °C | |
0,32 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
20° C bis 260/280°°C | |
50 m | |
Quarzglas |
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen | |
Polyethylenglykol | |
Analyse von Lösungsmitteln und ätherischen Ölen, Freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaanalyse, Lösungsmittel und ätherische Öle | |
0,25 μm | |
Polar |