Learn More
SGE™ BP20 (WAX) GC Kapillarsäulen
Innovative Phasentechnologie und einzigartige Quarzglas-Produktionsfähigkeit. SGE™ BP20 (Wax) GC-Kapillarsäulen bieten End-to-End-Trennungslösungen für alle Anwendungen.
Marke:  SGE™ 054450
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12905591
  • 483.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenschaften
  • Wachssäule nach Industriestandard
  • Verklebt und quervernetzt
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
Anwendungen
  • Wird zur Trennung von Alkohol, freien Säuren, Fettsäuren Methylestern, Aromastoffen, Lösungsmitteln und ätherischen Ölen verwendet
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0,53 mm
G14, G15, G16, G20, G39
20 °C bis 240/260 °C
15 m
Quarzglas
Wasserstoffbindung oder Dipolwechselwirkungen
Polyethylenglykol
Analyse Freier Säuren, Freie Säuren, Fettsäuremethylester, Aromaanalyse, Lösungsmittel und ätherische Öle
1 μm
Polar