Learn More
Epredia™ Shandon™ Gewebekassetten I
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Epredia™ ShandonTM Gewebekassetten I.
90.75 €
Spezifikation
Poren Kleine Schlitze
Schreibflächenwinkel 30 °
Produkttyp Tissue Cassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15327260
Unterlagen ansehen
Epredia™
1000961
Blau N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sichern Sie Gewebeproben während der Verarbeitung und Einbettung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Gewebekassetten I.
  • Acetalpolymer-Konstruktion
  • Schreibfläche mit 30°-Neigung
  • Mit kleinen Schlitzen
Bestellhinweise:
  • Lieferung in einem Karton mit 500 Kassetten mit abbrechbaren Deckeln (nicht in Kunststoffmagazinen erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
Kleine Schlitze
30 °
Tissue Cassette