Learn More
Silizium(IV)-oxid, 30 % in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon (IV) oxide |
Namenshinweis | Colloidal dispersion |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Partikel in Flüssigkeit |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | SiO2 |
IUPAC-Name | Silandion |
Formelmasse | 60.09 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 30% in Ethylene glycol |
Geruch | Sweet |