Learn More
Silizium(IV)-oxid, 40 % in H2O, 0.02 Mikronpartikel in kolloidaler Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11334778
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
S.A. 200 m2/g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide
Namenshinweis 40% in H2O
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 kg
Formelmasse 60.09
Geruch Odorless
Dichte 1.3