Learn More
Silber(I)-oxid, Honeywell™
Catalog No. 15632090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silber(I)-oxid
Menge 250 g
UN-Nummer 1479
Formelmasse 231.74 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™