Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
82.84 € - 706.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15615020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-500ML
500 ml
82.84 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15695010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-1L
1 l
143.42 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15605020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-2.5L
2.5 l
248.34 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15635020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-5L-VP
5 l
411.21 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15645020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-6X1L
6 x 1 l
706.69 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15685010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
35375-10L-VP
10 l
576.29 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7761-88-8
169.87
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
24470
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
AgNO3
MFCD00003414
Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CHEBI:32130
Spezifikation
Berylliumnitratlösung
AgNO3
UN3082
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Silber(1+)-nitrat
24470
169.87 mol
7761-88-8
MFCD00003414
Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
169.87
CHEBI:32130
0.1 M
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P273-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P391-P501
Produktidentifikator
  • Silver nitrate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate solution