Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silberprotein für die Histologie, stark
35.28 € - 381.90 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11375018
|
Thermo Scientific Chemicals
043970.06 |
5g |
35.28 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11365018
|
Thermo Scientific Chemicals
043970.14 |
25 g |
107.54 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11385018
|
Thermo Scientific Chemicals
043970.22 |
110g |
381.90 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Silver protein is used in electron microscopy with periodic acid and thiocarbohydrazide or thiosemicarbohydrazide as a positive stain for carbohydrates such as glycogen. It can also be used for light microscopy to stain nerve tissue. It is also used in histological stain for microscopic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
9008-42-8 | |
Protargol |
Spezifikation
9008-42-8 | |
Pulver | |
Histologische Färbung zur mikroskopischen Analyse | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Hellgelb bis braun | |
Pulver | |
Silberprotein | |
Protargol |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern