Learn More
Ohaus™ Analoge Sechs-Block-Trockenblockheizung HB6AL
Catalog No. 15702709 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
6 Blöcke
Die OHAUS™ analoge Sechs-Block-Trockenblockheizung verarbeitet mehr Proben und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse.
  • Diese Trockenblockheizungen mit hoher Wattleistung und konstanter Temperatur sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt
  • Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke und fassen verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Mikrotiterplatten und PCR-Streifen bzw. -Röhrchen
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Modulare Blöcke aus eloxiertem Aluminium bieten eine hervorragende Temperaturstabilität und Wärmeübertragung
  • Heizgeräte benötigen für den Betrieb modulare OHAUS-Heizblöcke
  • Analoge Bedienelemente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Analog
Beschreibung 6 Blöcke
Temperaturbereich (metrisch) Niedrig: 5 °C bis 100 °C; Hoch: 75 °C bis 150 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 75 min
Modell Gehäuse HB6AL
Anzahl Blöcke 6
Temperaturstabilität ±2 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,4 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B) 53,10 cm x 20,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 53.1 x 20.3 x 8.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 20,90 in.
Länge (metrisch) 53,10 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,50 in.
Höhe (metrisch) 8,900 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,90 in.
Tiefe (metrisch) 53,10 cm
Gewicht (metrisch) 4.4 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 1,79 A, 50/60 Hz
Stromstärke 1,79A