Learn More
Natronkalk, reinst, SLR, 2.5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat, Fisher Chemical
20.70 € - 167.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 8006-28-8 |
---|---|
Summenformel | CaHNaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 96.074 |
MDL-Nummer | 134094 |
InChI-Schlüssel | HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh |
PubChem CID | 66545795 |
IUPAC-Name | Natrium;Oxocalcium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].O=[Ca].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12636767
|
Fisher Chemical
S/1560/50 |
250 g | Pulver im Kunststoffgefäß | N/A | N/A | N/A | |||
10549200
|
Fisher Chemical
S/1560/53 |
500 g | Kunststoffpulverbehälter | N/A | N/A | N/A | |||
12646767
|
Fisher Chemical
S/1560/60 |
1 kg | Pulver im Kunststoffgefäß | N/A | N/A | N/A | |||
10470384
|
Fisher Chemical
S/1560/65 |
5 kg | Kunststoffkeg | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Kalk-Natron, Extra Pure, SLR, 2,5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat
Chemische Identifikatoren
8006-28-8 | |
96.074 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
66545795 | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] |
CaHNaO2 | |
134094 | |
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh | |
Natrium;Oxocalcium;Hydroxid |
Spezifikation
8006-28-8 | |
Fest | |
134094 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Oxocalcium;Hydroxid | |
66545795 |
Weiß | |
CaHNaO2 | |
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] | |
96.074 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Soda lime
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.