Learn More
Brand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kalknatronglas-Kulturröhrchen sind randlos und bei 121 °C autoklavierbar.
Marke: Brand™ 114125
19.04 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Kalknatronglas.
- Ohne Rand
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
160 mm | |
100/Packung | |
16 mm | |
Kulturröhrchen |