Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
42.81 € - 510.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311618
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011005.06
5 g
42.81 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11391608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011005.14
25 g
152.76 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11301618
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011005.22
100 g
510.54 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sodium acetate is used as buffering agent with acetic acid. It is used in many areas like cosmetics, pharmaceuticals, agriculture, bronzing and textile industry. It is employed in production of dye materials, as a polymerization catalyst, as a polymer stabilizer, as a plating agent, preparation of gel stains, preservative in food production and flavor enhancer in the nutrient industry. Sodium acetate used in the study of lithography, photography. It is used as a base in several organic reactions in research laboratories and industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
127-09-3
82.03
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
517045
Natriumacetat
C2H3NaO2
MFCD00012459
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Sodium acetate, anhydrous
127-09-3
Pulver
C2H3NaO2
3595639
Very soluble in water. Soluble in alcohol.
[Na+].CC([O-])=O
82.03
CHEBI:32954
Nearly odorless
White crystalline powder
324°C
Schwarz
99.997% (metals basis)
MFCD00012459
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Natriumacetat
517045
82.03
Hygroskopisch
1.528
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-823-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ4300010
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen