Learn More
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog No. 15622320 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Hydrat, Schwefelsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumhydrogensulfat-1-hydrat, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-Name Natrium;Schwefelwasserstoff;Hydrat
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Strukturformel NaHSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 138.08 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feuchte Kristalle
Dichte 2.12 g/cm3