Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog No. 15601300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-02-1
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatdecahydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Dinatriumdekahydrat-Karbonat, Natriumcarbonatdekahydrat, Natriumcarbonat-10-Wasser, Dinatriumkarbonat-Dekahydrat, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatdecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 286.14
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
Güte puriss.