Learn More
Natriumdihydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
29.85 € - 218.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13472-35-0 |
---|---|
Summenformel | H6NaO6P |
Molekulargewicht (g/mol) | 156.006 |
MDL-Nummer | 149209 |
InChI-Schlüssel | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
PubChem CID | 23673460 |
IUPAC-Name | Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat |
SMILES | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10723621
|
Fisher Chemical
S/3760/53 |
500 g | Kunststoffpulverbehälter |
29.85 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10315770
|
Fisher Chemical
S/3760/60 |
1 kg | Kunststoffpulverbehälter |
91.70 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10326150
|
Fisher Chemical
S/3760/65 |
5 kg | Kunststoffkeg |
218.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
13472-35-0 | |
156.006 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
23673460 | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
H6NaO6P | |
149209 | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat |
Spezifikation
60 °C | |
Weiß | |
Fest | |
149209 | |
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat | |
23673460 |
13472-35-0 | |
4,5 | |
H6NaO6P | |
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh | |
O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] | |
156.006 | |
156.01g/mol |