Learn More
Natriumhydrosulfid-Hydrat, rein, Flocken, Thermo Scientific Chemicals
25.43 € - 237.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 207683-19-0 |
---|---|
Summenformel | HNaS |
Molekulargewicht (g/mol) | 56.06 |
MDL-Nummer | MFCD00149796 |
InChI-Schlüssel | HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp |
PubChem CID | 16211346 |
IUPAC-Name | Natrium; Sulfanid; Hydrat |
SMILES | [Na+].[SH-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10461301
|
Thermo Scientific Acros
296200250 |
25 g | Glasflasche |
25.43 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10782961
|
Thermo Scientific Acros
296200010 |
1 kg | Glasflasche |
55.28 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10125320
|
Thermo Scientific Acros
296200025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
84.22 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10648314
|
Thermo Scientific Acros
296200100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
237.18 €
10 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
207683-19-0 | |
56.06 | |
HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M | |
16211346 | |
[Na+].[SH-] |
HNaS | |
MFCD00149796 | |
sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp | |
Natrium; Sulfanid; Hydrat |
Spezifikation
Sodium hydrosulfide hydrate | |
207683-19-0 | |
HNaS | |
MFCD00149796 | |
90°C | |
sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp | |
HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium; Sulfanid; Hydrat | |
16211346 | |
≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72% | |
Obnoxious |
55.0°C | |
Hygroskopische Flocken | |
NaSH·xH2O | |
03,266 | |
14,8587 | |
Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Na+].[SH-] | |
56.06 | |
56.06 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Person an frische Luft bringen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Sodium hydrosulfide hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydrosulfidehydrate