Learn More
Natriumhydroxid, reinst, 33 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10536413
Click to view available options
Menge:
500 mL
5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Farblos
Siedepunkt 120.0°C
Schmelzpunkt 8.0°C
Strukturformel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Dichte 1.3600g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 5 L
Formelmasse 40
Reinheit (%) 32.5 to 33.5% (total base)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 1.36
Physikalische Form Flüssig